Vai a
1461-90020
NovaSeptum® Accurate Volume Syringes
Accurate Volume Application; 20mL
Sinonimo/i:
General sampling, Accurate Volume application, 20 mL, NovaSeptum® Accurate Volume Syringes
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
40 ea
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
3360,00 €
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
3360,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Siringhe con volume accurato NovaSeptum®, 20mL
Quality Segment
material
polycarbonate syringe (medical grade), silicone syringe (platinum-cured), silicone tubing (medical grade, platinum-cured), syringe (with medical silicone fluid)
needle size
1.0 mm
sterility
sterile
packaging
pkg of 20 mL
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-80-121 °C max. temp. (-112-250 °F) (20mL), 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
storage temp.
10-30°C
General description
Il singolo campionamento è fondamentale durante l'intero processo di produzione. Un risultato impreciso o un falso positivo può portare alla quarantena e alla necessità di ripetere l′analisi.
Le siringhe a volume definito NovaSeptum® prevengono il rischio di contaminazioni. Ideali per processi asettici e sterili, con design a tenuta ermetica che evita la contaminazione del campione dal punto di prelievo fino al momento dell′analisi. Il design compatto di NovaSeptum® è privo di zone di arresto del flusso, in modo da evitare la perdita di materiale prezioso.
La vasta gamma di raccordi standard e personalizzati garantisce la possibilità di raccogliere campioni ovunque necessario. Le unità di campionamento ad alta purezza sono particolarmente adatte per analisi di sterilità, test dei pirogeni, test delle endotossine, analisi chimiche, analisi del pH, applicazioni di fermentazione e applicazioni che richiedono una bassissima affinità per proteine, carboidrati complessi o piccole molecole. Sono disponibili come sacche appiattite, per potere essere immagazzinate e appese con facilità.
Application
Test di sterilità, pirogenici, delle endotossine, analisi chimica, del pH e applicazioni sulla fermentazione
Preparation Note
Metodo di sterilizzazione
Minimo 25 kGy di irradiazione beta (e-beam) conformemente alla norma ISO 11137 TIR N. 31
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
146490020146190005146490005
description
20mL
description
5x20mL
description
5mL
description
5x5mL
material
polycarbonate syringe (medical grade), silicone tubing (medical grade, platinum-cured), silicone syringe (platinum-cured), syringe (with medical silicone fluid)
material
polycarbonate syringe (medical grade), polyethylene bag (drainage), silicone syringe (platinum-cured), silicone tubing (medical grade, platinum-cured), syringe (with medical silicone fluid)
material
polycarbonate syringe (medical grade), polyethylene bag (drainage), silicone syringe (platinum-cured), silicone tubing (medical grade, platinum-cured), syringe (with medical silicone fluid)
material
polycarbonate syringe (medical grade), polyethylene bag (drainage), silicone syringe (platinum-cured), silicone tubing (medical grade, platinum-cured), syringe (with medical silicone fluid)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (female or male; in PVDF)
parameter
-80-121 °C max. temp. (-112-250 °F) (20mL), 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
parameter
-80-134 °C max. temp. (-112-273 °F) (5mL), 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp. (-4-122 °F), 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
pkg of 20 mL
packaging
pkg of 5 × 20 mL
packaging
pkg of 5 mL
packaging
pkg of 5 × 5 mL
needle size
1.0 mm
needle size
1.0 mm
needle size
1.0 mm
needle size
1.0 mm
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)