239900
Cypermethrin
Synthetic type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B; IC₅₀ = 40 pM). May also have varied effects on ion channels.
Sinonimo/i:
Cypermethrin
Scegli un formato
136,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
136,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Descrizione
Merck USA index - 14, 2767
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
oil
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=CC1C(C1C(=O)OC(c2cc(ccc2)Oc3ccccc3)C#N)(C)C)Cl
InChI
1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
calcineurin
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Wang, J.H., and Stelzer, A. 1994. NeuroReport 5, 2377.
Enan, E., and Matsumura, F. 1992. Biochem. Pharmacol.43, 1777.
Narahasi, T. 1992. Trends Pharmacol. Sci.13, 236.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup