239807
Cyclopamine-KAAD
≥70% (sum of two isomers, HPLC), liquid, Hedgehog signaling inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
3- Keto-N-( aminoethyl- aminocaproyl- dihydrocinnamoyl)cyclopamine, 3-Keto-N-(aminoethyl-aminocaproyl-dihydrocinnamoyl)cyclopamine, InSolution Cyclopamine-KAAD
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Cyclopamine-KAAD, InSolution, ≥70%, inhibits Hedgehog (Hh) signaling
Livello qualitativo
Saggio
≥70% (sum of two isomers, HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
SmoA1
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Berman, D.M., et al. 2002. Science297, 1559.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Chen, J.K., et al. 2002. Genes Dev.16, 2743.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Taipale, J., et al. 2000. Nature406, 1005.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)