238806
Cdk2/9 Inhibitor
The Cdk2/9 Inhibitor, also referenced under CAS 507487-89-0, controls the biological activity of Cdk2/9. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Cdk2/9 Inhibitor, (4-(2-Amino-4-methylthiazol-5-yl)pyrimidin-2-yl)-(3-nitrophenyl)amine, Cdk7 Inhibitor III
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H12N6O2S/c1-8-12(23-13(15)17-8)11-5-6-16-14(19-11)18-9-3-2-4-10(7-9)20(21)22/h2-7H,1H3,(H2,15,17)(H,16,18,19)
DYTKVFHLKPDNRW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Cdk2/E and Cdk9/T1
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Wang, S., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 1662.
WGK 3