Key Documents
238597-M
Sigma-Aldrich
Solfato di sodio
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, powder
About This Item
Formula condensata:
Na2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
anhydrous
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
Perdita
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Altre note
Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 238597
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1