Documenti fondamentali
238407
Sigma-Aldrich
Creatine Phosphokinase-MM Isoenzyme, Human Skeletal Muscle
Creatine Phosphokinase-MM Isoenzyme, Human Skeletal Muscle, is a native creatine phosphokinase-MM f that catalyzes the conversion of creatine and ATP to phosphocreatine and ADP.
Sinonimo/i:
hCPK-MM
Scegli un formato
50 I.U.
209,00 €
209,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 I.U.
209,00 €
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
209,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥300 units/mL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Native creatine phosphokinase-MM from human skeletal muscle. Catalyzes the reversible conversion of creatine and ATP to phosphocreatine and ADP. Plasma levels of CPK-MM are a useful indicator of acute myocardial infarction.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the formation of 1 µmol of ATP from ADP and creatine phosphate per min at 37°C, pH 7.4.
Stato fisico
In 10 mM Sodium Chloride, 5 mM Succinate, 5 mM β-Mercaptoethanol, 1 mM EDTA, 50% Glycerol, pH 7.1 +/- 0.1.
Nota sulla preparazione
Prepared from tissue of individuals that have been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Baral, R., et al. 1993. Intern. Med.33, 210.
Wu, A.H.B. 1992. Lab. Med.23, 303.
Bergmeyer, H.U. 1974. Methods Enzymatic Anal.2, 789.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1