234490
PD 153035
An extremely potent, cell-permeamble, reversible, ATP-competitive and specific inhibitor of the tyrosine kinase activity of the epidermal growth factor receptor (EGFR; IC₅₀ = 25 pM; Ki = 6 pM).
Sinonimo/i:
PD 153035, AG 1517, 4-[(3-Bromophenyl)amino]-6,7-dimethoxyquinazoline, SU 5271, Compound 32
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
25 pM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H14BrN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20)
LSPANGZZENHZNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
EGFR
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Fry, D.W., et al. 1994. Science265, 1093.
WGK 1