Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 107,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 169,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 510,00 € |
Informazioni su questo articolo
107,00 €
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥4,000 units/mg protein
mol wt
tetramer ~250 kDa
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
FISH: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a positive control during the functional characterization of Clostridium difficile spore coat proteins.
- as a component of the catalase solution to prepare GLOX buffer with enzymes to maintain the embryos of Caenorhabditis elegans before single-molecule fluorescence in situ hybridization (smFISH) studies
- as a component of the imaging buffer for stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) imaging of platelet-rich plasma
- as a supplement in Todd Hewitt media plus 0.5 % yeast extract (THY) media for the neutralization of pneumococcal H2O2
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein | description Catalase, Aspergillus niger, CAS 9001-05-2, is a native, long-acting, extremely stable form of catalase that is active over a wide pH range (pH 1 - 12). | description aqueous solution, ≥30,000 units/mg protein | description lyophilized powder, 2,000-5,000 units/mg protein |
| specific activity ≥4,000 units/mg protein | specific activity ≥10,000 units/mg protein, ≥4000 units/mg dry wt. | specific activity ≥30,000 units/mg protein | specific activity 2,000-5,000 units/mg protein |
| technique(s) FISH: suitable | technique(s) - | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - |
| biological source Aspergillus niger | biological source - | biological source bovine liver | biological source bovine liver |
| form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form aqueous solution | form lyophilized powder |
| storage condition (Tightly closed) | storage condition desiccated (hygroscopic), OK to freeze | storage condition (Tightly closed. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized | storage condition - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
7783-20-2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?