Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 114,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 448,00 € 380,80 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12 H20 N2·2 HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
MDL 72527, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.C=C=CCNCCCCNCC=C=C
InChI
1S/C12H20N2.2ClH/c1-3-5-9-13-11-7-8-12-14-10-6-4-2;;/h5-6,13-14H,1-2,7-12H2;2*1H
InChI key
ITVRWVVFVHINOH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MDL 72527is an inhibitor of polyamine oxidase (spermine oxidase SMO).
MDL 72527is an inhibitor of polyamine oxidase (spermine oxidase SMO). It blocks the production of H2O2 and increases the cells survival. Polyamine catabolism is one of the major causes of the ROS production of prostate cells in general and androgen-induced enhancement of ROS in androgen-dependent CaP cells in particular. Reports suggest that androgen stimulation of prostate cancer results in accumulation of ROS, which lead to progression of cancer, such progression is control by MDL 72527.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: 5 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless |
| color white to brown | color white to beige | color white to beige | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?