218832
Caspase-3/7 Inhibitor II
The Caspase-3/7 Inhibitor II, also referenced under CAS 775289-20-8, controls the biological activity of Caspase-3/7. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinonimo/i:
Caspase-3/7 Inhibitor II, Ac-DNLD-CHO
Scegli un formato
205,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
205,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)O)CC(=O)N
InChI
XZGUQURUQBIHMG-XUXIUFHCSA-N
Descrizione generale
Note: aldehyde-based inhibitors are less cell-permeable than FMK-based inhibitors, so higher concentrations may be required for cell-based inhibition studies (e.g. 100 µM).
Azioni biochim/fisiol
caspase-3, caspase-7
Confezionamento
Attenzione
Sequenza
Risultati analitici
WGK 1