218763
Caspase-6 Substrate III, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2).
Sinonimo/i:
Caspase-6 Substrate III, Fluorogenic, Z-VEID-AFC
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescenza
λex ~400 nm
λem ~505 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2). Reaction can be monitored visually or quantitatively by a blue to green shift in fluorescence upon cleavage of the AFC fluorophore (excitation maximum: ~400 nm; emission maximum: ~505 nm).
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2). Reaction can be monitored visually or quantitatively by a blue to green shift in fluorescence upon cleavage of the AFC fluorophore.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2
A fluorogenic substrate for caspase-6 (Mch2
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Z-Val-Glu-Ile-Asp-AFC
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1