210150
Cantharidic Acid
A potent inhibitor of protein phosphatase 2A (IC₅₀ = 50 nM).
Sinonimo/i:
Cantharidic Acid, 5ʹ-3ʹ2,3-Dicarboxy-2,3-dimethyl-1,4-epoxycyclohexane, exo-1,6-Dicarboxy- endo-1,6-dimethyl-7-oxabicylco[2,2,1]heptane
Scegli un formato
111,00 €
Spedizione prevista il06 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
111,00 €
Spedizione prevista il06 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
>95% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
warm ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
O1[C@@H]2[C@@]([C@@]([C@H]1CC2)(C)C(=O)O)(C)C(=O)O
InChI
1S/C10H14O5/c1-9(7(11)12)5-3-4-6(15-5)10(9,2)8(13)14/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6+,9-,10+
NMTNUQBORQILRK-YUMGAWCOSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PP2A
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Li, Y.-M., and Casida, J.E. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11867.
Graziano, M.J., et al. 1988. Mol. Pharmacol.33, 706.
WGK 3