205541
Cacodylic Acid, Sodium Salt, Trihydrate
Electron microscopy grade. A carcinogen that also acts as a nephrotoxin. Major metabolite of inorganic arsenics.
Sinonimo/i:
Cacodylic Acid, Sodium Salt, Trihydrate, Sodium Dimethyl Arsenate
Saggio
≥98% (titration)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
pKa (20 °C)
6.27
Solubilità
water: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Attenzione
Altre note
Murai, T., et al. 1993. Toxicol. Lett. 66, 53.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3