Vai a
97068
Sodium cacodylate Buffer
pH 6.5; 50 mM – Isopropanol 15% solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 8/Kit-No 18839
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
214,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
214,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sodium cacodylate Buffer pH 6.5; 50 mM – Isopropanol 15% solution,
form
liquid
Quality Segment
final pH
6.5±0.2 ( in neat)
density
0.98 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Sodium cacodylate Buffer pH 6.5; 50 mM − Isopropanol 15% solution has been used:
  • in washing the overnight fixed pancreas sections for transmission electron microscope assay
  • in the preparation of fixation and post-fixation buffers and washing of cells for scanning electron microscopy (SEM)
  • in diluting glutaraldehyde for the fixation of bacterial biofilm for SEM analysis
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
124-65-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)