Documenti fondamentali
20-209
Millipore
Catch and Release Non-denaturing Elution Buffer, 4X
Scegli un formato
10 ML
90,50 €
90,50 €
Spedizione prevista il20 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
90,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
90,50 €
Spedizione prevista il20 marzo 2025Dettagli
Stato
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
Applicazioni
Designed for use with the CATCH AND RELEASE reversible immunoprecipitation system to recover captured immunocomplex from CATCH AND RELEASE Spin Columns
Research Category
All
Qualità
routinely evaluated as elution buffer for CATCH AND RELEASE (Cat#17-500)
Stato fisico
PBS based IP Elution Buffer
Stoccaggio e stabilità
1 year at 4°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)