Documenti fondamentali
900525
Sigma-Aldrich
3-Methyl-d3-adenine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
3-Methyladenine-(methyl-d3), 6-Amino-3-methyl-d3 purine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D3H4N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
NC(N=CN1C([2H])([2H])[2H])=C2C1=NC=N2
InChI
1S/C6H7N5/c1-11-3-10-5(7)4-6(11)9-2-8-4/h2-3H,7H2,1H3/i1D3
FSASIHFSFGAIJM-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)