Documenti fondamentali
1.94517
Supelco
Diethanolamine
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Diethanolamine
About This Item
Formula condensata:
NH(CH2CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Liver,Blood
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup