Key Documents
1.93692
Supelco
Zinc acetate dihydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Zinc acetate dihydrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3COO)2Zn · 2 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.48 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3