Documenti fondamentali
1.93685
Supelco
di-Sodium tartrate dihydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
di-Sodium tartrate dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4Na2O6 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Categorie correlate
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1