Documenti fondamentali
1.93683
Supelco
di-Potassium oxalate monohydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
di-Potassium oxalate monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2K2O4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1