Documenti
1.93678
Supelco
Mercury(II) iodide red
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Mercury(II) iodide red,
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HgI2
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/Hg.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3