Documenti fondamentali
1.93670
Supelco
Sodium fluoride
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Sodium fluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
FNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1