Documenti
1.93668
Supelco
Potassium disulfite
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Potassium disulfite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
K2O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1