Documenti fondamentali
1.05057
Supelco
Potassium disulfite
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Potassium disulfite, Potassium metabisulfite, Potassium pyrosulfite
Scegli un formato
500 G
53,80 €
1 KG
82,30 €
2.5 KG
166,00 €
53,80 €
Spedizione prevista il21 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
53,80 €
1 KG
82,30 €
2.5 KG
166,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
K2O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
240-795-3
NACRES:
NA.21
53,80 €
Spedizione prevista il21 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥96% (iodometric)
Stato
solid
Potenza
2300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% In water insoluble matter
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
150 °C (decomposition)
Solubilità
450 g/L
Densità bulk
1000‑1300 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
Cationi in tracce
As: ≤0.0001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 96 %
In water insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1