Documenti fondamentali
1.93644
Supelco
Acetato di sodio
Sinonimo/i:
Sodium acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H3NaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado:
anhydrous
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
anhydrous
Nome Commerciale
EMPARTA®
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1