1.93635
Solfato di sodio
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Sinonimo/i:
Sodium sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Nome Commerciale
EMPLURA®
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1