Documenti fondamentali
1.93634
Supelco
Calcium chloride
fused, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Calcium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CaCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Stato:
fused
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
EMPLURA®
Stato
fused
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1