1.93504
Sodio idrossido
flakes, EMPLURA®
Sinonimo/i:
‘Soda caustica’
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Forma fisica
flakes
Punto di fusione
318 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1