Documenti fondamentali
1.93251
Supelco
tetra-Sodium pyrophosphate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
tetra-Sodium diphosphate decahydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na4O7P2 · 10H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado:
ACS reagent
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Confezionamento
1.93251.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93251.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93251.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1