Documenti fondamentali
1.93224
Supelco
Fosfato di sodio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Diidrogenofosfato di sodio, Fosfato monosodico
About This Item
Formula condensata:
NaH2PO4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
1.93224.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93224.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1