Documenti
1.93221
Supelco
Ammonio cloruro
Sinonimo/i:
Ammonium chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H4ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
53.49
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPARTA®
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93221.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93221.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1