Documenti fondamentali
1.93100
Supelco
Idrossido di ammonio
for analysis EMPARTA®
Sinonimo/i:
Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
About This Item
Formula condensata:
NH4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
35.05
Beilstein:
3587154
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
laboratory grade
Tensione di vapore
483 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
Stato
liquid
Limite di esplosione
27 %
pH
(20 °C, strongly alkaline)
P. ebollizione
37.7  °C (at 1,013 hPa)
Punto di fusione
′ -57.5  °C (-71.5°F)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93100.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 1
1.93100.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93100.5021: 5 L, Minimum order quantity: 1
1.93100.9026: 25 L Minimum Order Quantity: 1
1.93100.9121: 100 L, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2