Documenti fondamentali
1.93020
Supelco
Benzoic acid
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Benzoic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Beilstein:
636131
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
4.21 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 132 °C)
Temp. autoaccensione
1061 °F
P. ebollizione
249 °C (lit.)
Punto di fusione
121-125 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
1.93020.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1