Documenti fondamentali
1.93017
Supelco
L(+)-Tartaric acid
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
L-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.09
Beilstein:
1725147
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
5.18 (vs air)
Temp. autoaccensione
797 °F
Punto di fusione
170-172 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Confezionamento
1.93017.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93017.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup