189513
Autotaxin Inhibitor IV, HA155
The Autotaxin Inhibitor IV, HA155 controls the biological activity of Autotaxin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Autotaxin Inhibitor IV, HA155, Atx Inhibitor IV, HA155, ( Z)-4-((4-((3-(4-Fluorobenzyl)-2,4-dioxo-1,3-thiazolan-5-yliden)-methyl)phenoxy)methyl)benzeneboronic acid, Atx Inhibitor IV, HA155, (Z)-4-((4-((3-(4-Fluorobenzyl)-2,4-dioxo-1,3-thiazolan-5-yliden)-methyl)phenoxy)methyl)benzeneboronic acid
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(/C(S1)=C/C2=CC=C(OCC3=CC=C(B(O)O)C=C3)C=C2)N(CC4=CC=C(F)C=C4)C1=O
InChI
BRWUZCBSWABPMR-XKZIYDEJSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Hausmann, J., et al. 2011. Nat. Struct. Mol. Biol.18, 198.
Albers, H.M.H.G., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 4619.
Albers, H.M.H.G., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 4958.
WGK 3