Yes, Tyrphostin 1 is an alternative designation for Tyrphostin A1.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 166,00 € |
Informazioni su questo articolo
166,00 €
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
potency
>1250 μM IC50 (negative control)
mp
113-116 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow, DMSO: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)\C=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C11H8N2O/c1-14-11-4-2-9(3-5-11)6-10(7-12)8-13/h2-6H,1H3
InChI key
UOHFCPXBKJPCAD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow, DMSO: soluble | solubility 0.1 M HCl: soluble <0.4 mg/mL, DMSO:methanol (1:1): soluble 10 mg/mL, clear, colorless, ethanol: soluble 10 mg/mL, methylene chloride: soluble 10 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble 50 mg/mL, clear, yellow to brownish-yellow | solubility DMSO: soluble ~10 mg/mL |
| potency >1250 μM IC50 (negative control) | potency - | potency 35 μM IC50 | potency - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Does the product T7040, Tyrphostin 1 refer to the same compound as Tyrphostin A1?
1 risposta-