178477
ApoE4 Modulator, PH002
A phthalazinone derived compound that directly binds to the 22-kDa amino-terminal region of apolipoprotein E4 (ApoE4) and blocks its intramolecular domain interactions in neuronal cells thereby reversing the detrimental effects of ApoE4.
Sinonimo/i:
ApoE4 Modulator, PH002, 4-{4-[2-(3-methyl-4-oxo-3,4-dihydro-phthalazin-1-yl)-acetylamido]-benzyl}-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, ApoE4 Structure Corrector, PH-002, Apolipoprotein E4 structure corrector
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Potenza
116 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N4(CCN(CC4)C(=O)OC(C)(C)C)Cc1ccc(cc1)NC(=O)C=C2NN(C(=O)c3c2cccc3)C
InChI
HABKFQXKIOOEIG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
APOE4
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Brodbeck, J., et al. 2011. J. Bio. Chem.286, 17217.
WGK 3