17-704
Magna RIP Quad RNA-Binding Protein Immunoprecipitation Kit
48 individual RNA-binding protein immunoprecipitation (RIP) reactions using protein A/G magnetic beads.
Sinonimo/i:
Magna RIP Kit
Scegli un formato
2.490,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.490,00 €
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Protein A/G magnetic beads, optimized to bind nucleic acid-protein immune complexes
- RNAse inhibitors and RNAse-free reagents
- Positive and negative controls
Confezionamento
Eight boxes containing all necessary reagents to perform 48 individual RNA-binding protein immunoprecipitation (RIP) reactions.
Componenti
- Magnetic Beads Protein A/G
- RIP Wash Buffer
- RIP Lysis Buffer
- 0.5 M EDTA
- 10% SDS
- Salt Solution I
- Salt Solution II
- Precipitate Enhancer
- Normal Mouse IgG
- Rabbit IgG Purified
- Protease Inhibitor Cocktail 200X
- RNase Inhibitor
- Proteinase K (10 mg/mL)
- Nuclease free water
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2