176880
Anisomycin, Streptomyces griseolus
Strongly activates stress-activated protein kinases (JNK/SAPK) and p38 MAP kinase in mammalian cells.
Sinonimo/i:
Anisomycin, Streptomyces griseolus, 2-( p-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol-3-acetate, 2-(p-Methoxybenzyl)-3,4-pyrrolidinediol-3-acetate
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
methanol: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9(16)19-14-12(15-8-13(14)17)7-10-3-5-11(18-2)6-4-10/h3-6,12-15,17H,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,14+/m0/s1
YKJYKKNCCRKFSL-BFHYXJOUSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Kardalinou, E., et al. 1994. Mol. Cell. Biol.14, 1066.
Kyriakis, J.M., et al. 1994. Nature 369, 156.
Sanchez, I., et al. 1994. Nature 372, 794.
Shinohara, K., and Oka, T. 1994. NeuroReport 5, 2201.
Kochi, S. K., and Collier, R.J. 1993. Exp. Cell Res.208, 296.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3