17-611
Magna ChIP® G - Chromatin Immunoprecipitation Kit
Descrizione
22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic G beads.
Livello qualitativo
Confezionamento
kit of 22 assay(s)
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Faster: Magnetic protein G beads allow for the entire ChIP protocol to be done in as little as a day! All reagents to process your samples are included - you don′t have to spend valuable time making them.
- Easier: Spin columns make DNA purification easier and more reliable - no more messy phenol-chloroform extractions.
Confezionamento
Componenti
- Magnetic Protein G Beads
- ChIP Dilution Buffer
- Low Salt Wash Buffer
- High Salt Wash Buffer
- LiCl Wash Buffer
- TE Buffer
- Cell Lysis Buffer
- Nuclear Lysis Buffer
- ChIP Elution Buffer (w/o Proteinase K)
- 10X Glycine
- 10X PBS
- Protease Inhibitor Cocktail II
- Proteinase K
- Spin Filters
- Collection Tubes
- Bind Reagent A
- Wash Reagent B
- Elution Reagent C
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C