1.70384
Mercury ICP standard
traceable to SRM from NIST Hg(NO₃)₂ in HNO₃ 10% 10000 mg/l Hg Certipur®
Sinonimo/i:
Nota 1
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Nome Commerciale
Certipur®
Concentrazione
10000 mg/L Hg in 10% HNO3
tecniche
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densità
1.068 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/242/317/89e134be-e488-4e6d-9500-3baa2929e5c3/300/89e134be-e488-4e6d-9500-3baa2929e5c3.jpg)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.