1.70309
Cadmium ICP standard
traceable to SRM from NIST Cd(NO₃)₂ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Cd Certipur®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Nome Commerciale
Certipur®
Concentrazione
1000 mg/L Cd in 2-3% HNO3
tecniche
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.013 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney,Bone
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
I clienti hanno visto anche
Articoli
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.