16-156
Agarosio funzionalizzato con proteina A, ad alta scorrevolezza
Protein A Agarose, Fast Flow suitable for medium and low-pressure chromatography, immunoprecipitation and antibody purification.
Sinonimo/i:
Protein A resin
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
La proteina A è una proteina capace di legare le immunoglobuline (Ig) utilizzata per purificare grandi quantità di IgG. Si lega alla parte Fc dell'anticorpo all'interfaccia CH2–CH3. L′agarosio funzionalizzato con proteina A può essere indicato per l'isolamento di anticorpi a bassa pressione.
Proteina A ricombinante accoppiata covalentemente a microsfere di agarosio altamente reticolato al 6%.
Capacità legante: 40 mg di IgG umana/ml agarosio
Proteina A ricombinante accoppiata covalentemente a microsfere di agarosio altamente reticolato al 6%.
Capacità legante: 40 mg di IgG umana/ml agarosio
Applicazioni
L′agarosio fast flow funzionalizzato con proteina A è stato utilizzato nell'immunoprecipitazione e nell'immunoprecipitazione della cromatina (ChIP).
Qualità
Valutata abitualmente mediante immunoprecipitazione
Stato fisico
Acqua distillata sterile contenente lo 0,01% di tiomersale (thimerosal)
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Genome research, 24(12), 1963-1976 (2014-10-17)
Transposable elements (TEs) have been shown to contain functional binding sites for certain transcription factors (TFs). However, the extent to which TEs contribute to the evolution of TF binding sites is not well known. We comprehensively mapped binding sites for
Nature chemical biology, 14(7), 688-695 (2018-06-20)
Biochemical, structural and cellular studies reveal Jumonji-C (JmjC) domain-containing 7 (JMJD7) to be a 2-oxoglutarate (2OG)-dependent oxygenase that catalyzes (3S)-lysyl hydroxylation. Crystallographic analyses reveal JMJD7 to be more closely related to the JmjC hydroxylases than to the JmjC demethylases. Biophysical
Nature, 515(7527), 371-375 (2014-11-21)
To broaden our understanding of the evolution of gene regulation mechanisms, we generated occupancy profiles for 34 orthologous transcription factors (TFs) in human-mouse erythroid progenitor, lymphoblast and embryonic stem-cell lines. By combining the genome-wide transcription factor occupancy repertoires, associated epigenetic
Investigative ophthalmology & visual science, 61(5), 41-41 (2020-05-24)
To identify the pathogenic gene of infantile nystagmus syndrome (INS) in three Chinese families and explore the potential pathogenic mechanism of FERM domain-containing 7 (FRMD7) mutations. Genetic testing was performed via Sanger sequencing. Western blotting was used to analyze protein
Genome research, 17(6), 898-909 (2007-06-15)
Recent progress in mapping transcription factor (TF) binding regions can largely be credited to chromatin immunoprecipitation (ChIP) technologies. We compared strategies for mapping TF binding regions in mammalian cells using two different ChIP schemes: ChIP with DNA microarray analysis (ChIP-chip)