1.50959
LiChrospher® 100 CN (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC guard-cartridge
Scegli un formato
441,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
441,00 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrospher® 100 CN (5 µm) LiChroCART™ 4-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L10
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
10 pak of
Grado di funzionalizzazione
6.6% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
0.4 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
Cyano (CN) bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit