1.50799
Purospher® STAR NH2 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 3 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinonimo/i:
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART® 125-3
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Purospher® STAR NH2 (5 µm), L × I.D. 125 mm x 3 mm LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Purospher®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
18% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
65 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
12.5 cm × 3 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
pH di lavoro
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 65000
Symmetry (Anthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Anthracene): 4.5 - 6.5