1.50612
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC Column
Sinonimo/i:
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5µm) Hibar® RT 100-3
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 100 mm x 3 mm Hibar® RT HPLC column
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Purospher®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
17% Carbon loading
Parametri
400 bar pressure
65 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
10 cm × 3 mm
Area superficiale
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
1.5-10.5
Tecnica di separazione
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications