In reference to the Purospher® STAR RP-18 end capped LiChroCART columns, the first number is the column length in millimeters and the second number is the column's inner diameter in millimeters. Thus, 55-4 indicates 55 mm in length by 4 mm I.D. while 55-2 is 55 mm in length by 2 mm I.D. This designation is consistent throughout this product line.
1.50231
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 55 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinonimo/i:
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) LiChroCART™ 55-4
Scegli un formato
1.110,00 €
Spedizione prevista il27 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
1.110,00 €
Spedizione prevista il27 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 55 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Purospher®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
17% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
65 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
5.5 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
1.5-10.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 130000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≤ 12.0
Note legali
Prodotti correlati
I clienti hanno visto anche
-
cual es la diferencia entre Purospher Star RP-18 encapped (3 µm) Lichrocart 55-4 y 55-2? Que indica en número despues del guion en 55-4 y 55-2?
1 risposta-