1.50480
SeQuant® ZIC®-HILIC 200Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 1 mm capillay Column
Scegli un formato
1.380,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
1.380,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SeQuant® ZIC-HILIC™ (3.5µm,200Å) 150 x 1 mm, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L114
Nome Commerciale
SeQuant®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
400 bar pressure
70 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
15 cm × 1 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
ZIC-HILIC bonding phase
Dimensione particelle
3.5 μm
Dimensione pori
200 Å pore size
pH di lavoro
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Temperatura di conservazione
no temp limit