Documenti fondamentali
1.50962
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART HPLC guard-cartridge
Sinonimo/i:
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
Scegli un formato
10 UNITS
441,00 €
441,00 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 UNITS
441,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
441,00 €
Disponibile per la spedizione il31 marzo 2025Dettagli
Nome del prodotto
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART 4-4, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
10 pak of
Grado di funzionalizzazione
21.6% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
0.4 cm × 4 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
HPLC guard column
LiChrospher® RP-18 endcapped is a reliable and versatile traditionally produced spherical silica gel carrier with C-18 endcapped reversed phase properties. It is well suited for the separation of neutral, acidic and weak basic compounds. This sorbent is packed into LiChroCART 4-4 HPLC guard columns, to be used in connection with LiChroCART HPLC cartridges, packed with LiChrospher RP-18 endcapped (5µm or 10µm). The connection is being accomplished by use of the manu-CART NT cartrige holder (1.51486).
Risultati analitici
Selectivity: passes test
Note legali
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany