Documenti fondamentali
1.50195
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 125 mm × 2 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
Scegli un formato
1 UNIT
547,00 €
1 UNIT
736,00 €
1 UNIT
786,00 €
1 UNIT
786,00 €
1 UNIT
876,00 €
1 UNIT
1.010,00 €
1 UNIT
1.010,00 €
547,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
547,00 €
1 UNIT
736,00 €
1 UNIT
786,00 €
1 UNIT
786,00 €
1 UNIT
876,00 €
1 UNIT
1.010,00 €
1 UNIT
1.010,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
547,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Nome del prodotto
LiChroCART 125-2, column L × I.D. 12.5 cm × 2 mm
Parametri
250 bar pressure
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
12.5 cm × 2 mm
Descrizione generale
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Stoccaggio e stabilità
Storage temperature: no restrictions.
Note legali
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany